Learn More
Buerkle™ Station de pompage pour pompe AccuOne / EnergyOne
Pour faciliter le transfert de petites quantités de milieux aqueux jusqu’à 300 mPas à partir de boîtes, barils et récipients à col étroit avec une ouverture minimale de 32 mm.
Marque: Buerkle™ 5900-3070
196.22 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.30200kg
Description
- Accessoire pour station de pompage uniquement
- Disponible pour trois longueurs submersibles différentes
Spécification
Profondeur d’immersion :70 cm | |
Station de pompage | |
Pompe AccuOne / EnergyOne |
1 de chaque | |
Pour la distribution d’acides et de bases |