Learn More
Buerkle™ Station de pompage pour pompe AccuOne / EnergyOne
Pour faciliter le transfert de petites quantités de milieux aqueux jusqu’à 300 mPas à partir de boîtes, barils et récipients à col étroit avec une ouverture minimale de 32 mm.
204.00€ - 253.00€
Spécification
Nb par paquet | 1 de chaque |
---|---|
Type | Station de pompage |
Applications | Pour la distribution d’acides et de bases |
À utiliser avec | Pompe AccuOne / EnergyOne |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11991591
|
Buerkle™
5900-3050 |
Profondeur d’immersion :50 cm |
204.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11901601
|
Buerkle™
5900-3070 |
Profondeur d’immersion :70 cm |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11941581
|
Buerkle™
5900-3100 |
Profondeur d’immersion :100 cm |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire pour station de pompage uniquement
- Disponible pour trois longueurs submersibles différentes
Spécification
1 de chaque | |
Station de pompage | |
Pour la distribution d’acides et de bases | |
Pompe AccuOne / EnergyOne |