Learn More
Gaz purgeable, mélange B, qualité supérieure, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 5022-BH
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Bromométhane | 74-83-9 | 2000μg/ml |
Chloroéthane | 75-00-3 | 2000μg/ml |
Chlorométhane | 74-87-3 | 2000μg/ml |
Dichlorodifluorométhane | 75-71-8 | 2000μg/ml |
Trichlorofluorométhane | 75-69-4 | 2000μg/ml |
Chlorure de vinyle | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Purgeable Gases, Mix B (High Level) | |
1 mL | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques | |
For US EPA Methods 502.1, 601, CLP |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. | |
2 000 μg/ml dans du méthanol P&T Six analytes certifiées :Bromométhane, chloroéthane, chlorométhane, dichlorodifluorométhane, trichlorofluorométhane, chlorure de vinyle |
|
Methanol-P&T |
Sécurité et traitement
- Purgeable Gases, Mix B (High Level)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, chloroethane, chloromethane, vinyl chloride
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire