Learn More
Euro Protection™ Bottes de sécurité Purofort
84.83€ - 86.04€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE |
---|---|
Conception | Slim |
À utiliser avec (application) | Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather |
Qualité | S5 |
Matériau de revêtement | Polyamide |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12054505
|
Euro Protection™
9PUSA39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12064505
|
Euro Protection™
9PUSA40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
EN 345:1992 CLASSE S5.Ci, CE | |
Industries, Handling heavy objects, cold environments or winter, Agriculture, slippery Media, Oil Media, Wetlands or wet weather | |
Polyamide | |
Polyurethane |
Slim | |
S5 | |
Polyurethane, Polyamide | |
Purofort Safety Boot |