Learn More
Kartell™ Plateaux d’entrée à usage général Plastilab™
Pour le stockage des petits objets, de pipettes ou de connecteurs.
Marque:  Kartell™ 0095400
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10717551
  • 51.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
  • Plateau à cinq compartiments
  • Compartiment central utilisé pour les pipettes
  • Pour une utilisation dans des tiroirs de bureau
  • Fabriqué en PVC
Spécification
Spécification
304 x 404 x 64 mm
64 mm
PVC
404 mm
Rectangulaires
Blanc
304 mm
Plateau
1/boîte