Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union de compression de cloison en PVDF
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque:  Cole-Parmer™ 06390-80
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11784809
  • 49.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-01-2025
Description
  • Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
  • Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
Spécification
Spécification
Raccord de compression union traversant
Autoclavables
2 29/32 pouces
1/2 po
Autoclave ou oxyde d’éthylène
Connecteur de compression
PVDF
1/2 po
1/2 po
15/16 po