Learn More
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF standard Kynar™
Utilisez ces sachets en Kynar™ résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications. Les sachets d’échantillonnage de gaz standard en PVDF Kynar™ possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
45.31€ - 122.47€
Spécification
Type de produit | Sachet d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | PVDF |
Plage de températures (métrique) | 71°C |
Épaisseur (impériale) | 3 mil |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11720099
|
Cole-Parmer™
01410-35 |
37,7 L | Vanne de septum |
89.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11720309
|
Cole-Parmer™
01410-30 |
0,3 L | Vanne de septum |
45.31€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770329
|
Cole-Parmer™
01410-32 |
3,8 L | Vanne de septum |
59.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795848
|
Cole-Parmer™
01410-16 |
85,7 L | Vanne d’ouverture / fermeture |
122.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795858
|
Cole-Parmer™
01410-13 |
8,1 L | Vanne d’ouverture / fermeture |
74.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Tous les modèles standard sont équipés d’une vanne d’ouverture / fermeture (raccord cannelé en laiton nickelé de 3⁄16 po) ou d’un septum en silicone dans un boîtier en PP.- Temp. max. : 160°F (71°C)
- Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
- Couture à largeur unique
- Disponibles en épaisseurs de 2 mil et 4 mil
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
PVDF | |
71°C | |
3 mil |