Learn More
Ansell PX130 Lightweight Polyurethane-Coated Nylon Glove Liners
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- La doublure en polyuréthane de la paume améliore la résistance à l’abrasion
- Le poignet en maille élastique garantit un ajustement sûr
- Le dos ventilé est respirant pour minimiser la transpiration
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie II |
Zone enduite | Palm |
Coating Material | PUR |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 10 |
À utiliser avec (application) | Fonctionnement de l’ensemble automobile, des machines et de l’équipement |