Learn More
PXR/NR1I2 Antibody (1D12G1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-61816-0.025ml
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18694606
  • 217.00€ / 0.03mL
Description
PXR/NR1I2 Monoclonal specifically detects PXR/NR1I2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PXR/NR1I2
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000
nuclear receptor subfamily 1 group I member 2, nuclear receptor subfamily 1, group I, member 2, ONR1, Orphan nuclear receptor PAR1, Orphan nuclear receptor PXR, PAR, PAR1, PAR2, Pregnane X receptor, PRR, PXRPARq, SAR, Steroid and xenobiotic receptor, SXRBXR
Mouse
9.8 kDa
0.025 mL
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
1D12G1
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
NR1I2
Purified recombinant fragment of human NR1I2 (AA: 1-142) expressed in E. Coli.
Protein G purified
Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
8856
Purified
Documents
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt