missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PYCR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | PYCR1 |
|---|---|
| Concentration | 0.31 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16821164
|
Proteintech
13108-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16811164
|
Proteintech
13108-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes an enzyme that catalyzes the NAD(P)H-dependent conversion of pyrroline-5-carboxylate to proline. This enzyme may also play a physiologic role in the generation of NADP(+) in some cell types. The protein forms a homopolymer and localizes to the mitochondrion. Alternate splicing results in two transcript variants encoding different isoforms.Spécification
| PYCR1 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Zebrafish, Human, Rat | |
| P32322, Q922W5 | |
| 103908621, 209027, 287877, 5831 | |
| PYCR1 Fusion Protein Ag3764 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PYCR1 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P5C, P5C reductase 1, P5CR, P5CR 1, PIG45, PP222, PYCR, PYCR1 | |
| Pycr1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit