Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques en verre jetables PYREX™, en vrac
Étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage. En vrac, les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélèrent le pipetage.
Marque: Corning™ 7079-5N
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 12.38306kg
Description
- Graduations négatives
- Pointes polies au feu pour éviter toute bavure, même à des débits faibles
- Couleurs conformes aux normes ISO
- Non stériles, non bouchées et conditionnées en vrac
Spécification
Oui | |
Verre | |
0.1 ml | |
Rond | |
0.16 oz | |
Pipette sérologique |
ASTM E714 | |
Oui | |
1 ml | |
En vrac | |
5 ml | |
Oui |