Learn More
Flacons pour milieux de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sans bouchon
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré. Les flacons pour milieu de culture ronds en verre borosilicaté ambré Pyrex™ sont fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré et absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
227.00€ - 955.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduated | Oui |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10809290
|
Pyrex
1519/01 |
25 ml |
233.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10261320
|
Pyrex
1519/02 |
50 ml |
227.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10009769
|
Pyrex
1519/04 |
100 ml |
256.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12509145
|
Pyrex
1519/06 |
250 ml |
519.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10271320
|
Pyrex
1519/08 |
500 ml |
478.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10383540
|
Pyrex
1519/10 |
1000 ml |
615.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10079479
|
Pyrex
1519/12 |
2000 ml |
955.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10241950
|
Pyrex
1519/16 |
5000 ml |
285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10547520
|
Pyrex
1519/18 |
10 000 mL |
459.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Stockez les matériaux photosensibles dans ces flacons pour milieu de culture en verre ambré.Les flacons pour milieu de culture ronds, fabriqués en verre borosilicaté à revêtement ambré Pyrex™ absorbent les UV jusqu’à 500 nm.
- Flacons uniquement
- Fourni sans bouchon ni bague anti-goutte
- Conformes à la norme ISO 4796
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Ambré | |
Oui | |
Rond |
Verre borosilicaté | |
Large |