Learn More
Flacon conique cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour les travaux de fermentation et de culture
Marque: Pyrex 1190/04M
333.60 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21660" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.02000kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale au choc thermique et à la corrosion chimique
- Pastille de marquage en émail blanc
- Autoclavables
Specifications
30 mm | |
Verre borosilicaté | |
Conique, cylindrique | |
Autoclavable |
125 ml | |
97 mm | |
Oui | |
60 mm |