Learn More
Flacon conique cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour les travaux de fermentation et de culture
417.00€ - 1330.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12663262
|
Pyrex
1190/04M |
125 ml | 97 mm | 60 mm |
417.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15527680
|
Pyrex
1190/02M |
60 ml | 70 mm | 45 mm |
930.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15537680
|
Pyrex
1190/06M |
250 ml | 130 mm | 69 mm |
1330.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15527960
|
Pyrex
S/3L5895 |
500 ml | 70 mm | 90 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale au choc thermique et à la corrosion chimique
- Pastille de marquage en émail blanc
- Autoclavables
Spécification
Verre borosilicaté |