Learn More
Flacon conique cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour les travaux de fermentation et de culture
Marque: Pyrex 1190/02M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale au choc thermique et à la corrosion chimique
- Pastille de marquage en émail blanc
- Autoclavables
Specifications
25 mm | |
Verre borosilicaté | |
Cylindrique |
60 ml | |
70 mm | |
45 mm |