Learn More
Flacon conique cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour les travaux de fermentation et de culture
Marque: Pyrex S/3L5895
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 6.62000kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale au choc thermique et à la corrosion chimique
- Pastille de marquage en émail blanc
- Autoclavables
Spécification
25 mm | |
Verre borosilicaté | |
Cylindrique | |
Autoclavables |
500 ml | |
70 mm | |
Oui | |
90 mm |