Learn More
Flacon conique cylindrique en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour les travaux de fermentation et de culture
Marque: Pyrex 1190/06M
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.60000kg
Description
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale au choc thermique et à la corrosion chimique
- Pastille de marquage en émail blanc
- Autoclavables
Spécification
34 mm | |
Verre borosilicaté | |
Conique, cylindrique | |
Autoclavables |
250 ml | |
130 mm | |
Oui | |
69 mm |