Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec col en verre rodé Quickfit
Cultivez des cultures et stockez d’autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmyer en verre. Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™ avec prise en verre QuickFit™ est robuste et est fourni dans une variété de tailles.
389.00€ - 998.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12622062
|
Pyrex
1132/15 |
250 ml | 29/32 |
458.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12463431
|
Pyrex
1132/20 |
500 ml | 29/32 |
560.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12453431
|
Pyrex
1132/14 |
250 ml | 24/29 |
436.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15597660
|
Pyrex
1132/02 |
50 ml | 19/26 |
906.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15507670
|
Pyrex
1132/06 |
100 ml | 29/32 |
389.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15517670
|
Pyrex
1132/26 |
1000 ml | 29/32 |
998.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Cultivez des cultures et stockez d'autres réactifs de laboratoire dans des flacons Erlenmeyer en verre.Le flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Pyrex™, doté d'une prise en verre QuickFit™, est robuste et fourni dans une variété de tailles.
- Conforme à la norme ISO 4797
- Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
- Flacons Erlenmeyer avec prise rodée en verre Quickfit™ de qualité supérieure
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches