Learn More
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Marque: Pyrex 1100/32D
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.15000kg
Description
- Conformes à la norme ISO 1773
- En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
ISO 1773 | |
Verre borosilicaté | |
Rond |
4 l | |
315 mm | |
207 mm |