Learn More
Couvercle de dessiccateur sans vide en verre borosilicaté Pyrex™
En verre borosilicaté
115.00€ - 118.00€
Spécification
Type de produit | Couvercle de rechange |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | pour le séchage sous pression atmosphérique |
À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur sans vide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11975849
|
Pyrex
1590/04D |
Bride : 170 mm |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11925859
|
Pyrex
1591/04D |
Bride : 220 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En verre borosilicaté
Couvercle de rechange pour dessiccateur sans videSpécification
Couvercle de rechange | |
Verre borosilicaté | |
pour le séchage sous pression atmosphérique | |
Dessiccateur sans vide |