Learn More
Corning™ Cylindres de clonage PYREX™
Créez des cellules identiques en entourant une cellule unique ou un groupe de cellules
59.79€ - 110.57€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Cylindre de clonage |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12700668
|
Corning™
3166-6 |
0,23 in | 6 mm | 0,31 in | 8 mm |
59.79€
125 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11987595
|
Corning™
3166-8 |
0,31 in | 8 mm | 0,31 in | 8 mm |
69.00€
125 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11997595
|
Corning™
3166-10 |
0,39 in | 10 mm | 0,39 in | 10 mm |
99.52€
125 pièces Prix par lots disponible |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11977595
|
Corning™
3166-6 |
0,23 in | 6 mm | 0,31 in | 8 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Verre borosilicaté
- Le fond plat garantit une bonne étanchéité
Spécification
Non stérile | |
Verre borosilicaté | |
Cylindre de clonage |