Learn More
PYREX™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
Marque: PYREX™ 99445-20
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 10.65941kg
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants.Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
- Conditionnés en vrac dans des emballages faciles à ouvrir et à utiliser
- Non traités
Spécification
36 ml | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Aucune | |
Non | |
20 mm | |
Tube de culture |
150 mm | |
Rond | |
Parfaits pour une utilisation avec les échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
En vrac | |
Non stériles | |
Non |