Learn More
Corning™ Tubes en verre jetables à fond rond sans rebord PYREX™
En verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants. Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
13.52€ - 160.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
À utiliser avec | Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales |
Type d’étiquette | Néant |
Conditionnement | En vrac |
Avec rebord | Non |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10212563
|
Corning™
99445-16X |
19 mL | 125 mm |
130.75€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10672234
|
Corning™
99445-10 |
4 mL | 75 mm |
55.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13023073
|
Corning™
99445-10 |
4 mL | 75 mm |
13.81€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11922288
|
Corning™
99445-13 |
10 ml | 100 mm |
49.95€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10682424
|
Corning™
99445-13 |
10 ml | 100 mm |
77.93€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10672424
|
Corning™
99445-12 |
6 mL | 75 mm |
62.08€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11942288
|
Corning™
99445-15 |
11 ml | 85 mm |
79.60€
250 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10692424
|
Corning™
99445-15 |
11 ml | 85 mm |
112.78€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12079257
|
Corning™
99445-20 |
36 ml | 150 mm |
160.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10692614
|
Corning™
99445-20 |
36 ml | 150 mm |
150.58€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12019257
|
Corning™
99445-16XX |
23 ml | 150 mm |
95.30€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10018522
|
Corning™
99445-16XX |
23 ml | 150 mm |
143.39€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11952288
|
Corning™
99445-16 |
15 ml | 100 mm |
93.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10008522
|
Corning™
99445-16 |
15 ml | 100 mm |
110.93€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11992288
|
Corning™
99445-18 |
28.5 ml | 150 mm |
104.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10735763
|
Corning™
99445-18 |
28.5 ml | 150 mm |
113.85€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13073073
|
Corning™
99445-16X |
19 mL | 125 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13063073
|
Corning™
99445-16 |
15 ml | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13043073
|
Corning™
99445-13 |
10 ml | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
13033073
|
Corning™
99445-12 |
6 mL | 75 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour réduire les changements de pH et les contaminants.Les tubes en verre jetables à fond rond sans rebord Corning™ PYREX™ sont conçus pour la culture cellulaire et les travaux bactériologiques généraux.
- Conditionnés en vrac dans des emballages faciles à ouvrir et à utiliser
- Non traités
Spécification
Oui | |
Néant | |
Non | |
Non |
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales | |
En vrac | |
Non stérile | |
Tube de culture |