Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec gradations blanches
Fabriquées pour des tolérances de classe B. Les éprouvettes en verre Pyrex à graduations blanches possèdent un pied hexagonal robuste.
Marque: Pyrex 3200/18MP
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.09000kg
Description
- Conformes à la norme ISO 4788
- Fabriquée pour des tolérances de classe B
- Pied hexagonal robuste
- Graduations en émail blanc qui restent visibles lors de l’utilisation de solutions de couleur foncée
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
Spécification
Bouteille graduée | |
Hexagonale | |
plusmn;20 ml | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
2000 ml | |
Émail blanc |
Rond | |
Blanc | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
505 mm | |
20 ml |