Learn More
Bras latéral simple à motif angle droit Pyrex™ Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque: Quickfit HP6RA/7
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
Les bras latéraux mesurent 100 mm de long
- Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Bras latéral simple | |
Verre borosilicaté | |
210 mm |
6,0 mm | |
10 mm | |
Verre borosilicaté |