Learn More
Bras latéral simple à motif angle droit Pyrex™ Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque:  Quickfit HP3RA/7
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11916728
  • 106.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
Les bras latéraux mesurent 100 mm de long
  • Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Spécification
Bras latéral simple
Verre borosilicaté
210 mm
3,0 mm
10 mm