Learn More
Robinet d’arrêt à 3 voies à bras simples à alésage en T Pyrex™ avec clé en PTFE
Robinet d’arrêt à 3 voies avec clé en PTFE
Marque:  Pyrex SST3025
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg
Code produit. 10775701
  • 250.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 31-07-2024
Spécification
Robinet d’arrêt à bras ordinaires
2,5 mm
14,5 mm
Clé en PTFE