Learn More
Robinet d’arrêt à 3 voies à bras simples à alésage en T Pyrex™ avec clé en PTFE
Robinet d’arrêt à 3 voies avec clé en PTFE
250.00€ - 534.00€
Spécification
Type | Robinet d’arrêt à bras ordinaires |
---|---|
Contenu | Clé en PTFE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12098244
|
Pyrex
SST304 |
18,8 mm | 4 mm |
534.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10775701
|
Pyrex
SST3025 |
14,5 mm | 2,5 mm |
250.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Robinet d’arrêt à bras ordinaires | |
Clé en PTFE |