Learn More
MP Biomedicals™ Solution de cryoconservation pZerve
Solution de cryoconservation qui ne contient pas de diméthylsulfoxyde (DMSO) et de sérum.
417.64€ - 890.40€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver entre 2° et 8°C |
---|---|
Description | Milieux de cryoconservation pZerve |
Forme | Solution |
Type de produit | Milieux de cryoconservation |
À utiliser avec (application) | Cryoconservation |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15757879
|
MP Biomedicals™
0920303M2 |
60 mL |
890.40€
60mL |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15747879
|
MP Biomedicals™
092030346 |
20 ml |
417.64€
20mL |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
pZerve a été utilisé avec succès avec divers types de cellules, notamment les mastocytes, les cellules dendritiques et les cellules mésenchymateuses. Il peut être utilisé pour les cellules cultivées dans un milieu sans sérum ou avec un milieu contenant du sérum.
Spécification
Conserver entre 2° et 8°C | |
Solution | |
Cryoconservation |
Milieux de cryoconservation pZerve | |
Milieux de cryoconservation |