Learn More
Honeywell™ Chaussures QUAD (i)XTREM S3
Les chaussures Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 sont fabriquées en cuir pleine fleur résistant à l’eau.
Marque:  Honeywell™ 6246212-38/7
Informations supplémentaires : Poids : 1.74000kg
Code produit. 15866595
  • 191.86€ / 1 paire
Expédition estimée: 03-07-2024
Description
  • Cuir pleine fleur résistant à l’eau
  • Mousse confort pour une meilleure stabilité des pieds
  • Gousset pour éviter la pénétration de l’eau et de la poussière
  • Doublure Poromax 3D
  • Embout de sécurité sans métal
  • Insert anti-perforation sans métal
  • Semelle en PU / nitrile injectée
  • (I) contrôle de l’usure NTELLIGENT
  • EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Cuir
Polyuréthane et nitrile
Marron, Noir
38
Sans métal