Learn More
Honeywell™ Chaussures QUAD (i)XTREM S3
Les chaussures Honeywell™ QUAD (i)XTREM S3 sont fabriquées en cuir pleine fleur résistant à l’eau.
Marque: Honeywell™ 6246212-41/7
Informations supplémentaires : Poids : 2.12000kg
Description
- Cuir pleine fleur résistant à l’eau
- Mousse confort pour une meilleure stabilité des pieds
- Gousset pour éviter la pénétration de l’eau et de la poussière
- Doublure Poromax 3D
- Embout de sécurité sans métal
- Insert anti-perforation sans métal
- Semelle en PU / nitrile injectée
- (I) contrôle de l’usure NTELLIGENT
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC
Spécification
EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC | |
Cuir | |
Polyuréthane et nitrile |
Marron, Noir | |
41 | |
Sans métal |