Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, format disque, de grade 3 hw
Convient aux analyses analytiques et techniques et au filtrage moyen rapide
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-303-030
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 15690849
  • 8.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
  • Généralement utilisés pour des applications analytiques et techniques.
  • Finition lisse.
  • Format feuille.
  • Pâte raffinée et linters.
  • Non stériles, conditionnés en vrac.
  • Convient à la clarification, la préparation d'échantillons analytiques et l'analyse des particules.
Spécification
Spécification
65 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
3 hw
0,14 mm
Disque
20 s
100 / boîte
30 mm