Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, format disque, de grade 3 hw
Convient aux analyses analytiques et techniques et au filtrage moyen rapide
8.50€
Spécification
Poids de base | 65 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Vitesse de filtration | 20 s |
Qualité | 3 hw |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
15690849
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-303-030 |
30 mm |
8.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15912910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-303-042-5 |
42,5 mm |
8.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Généralement utilisés pour des applications analytiques et techniques.
- Finition lisse.
- Format feuille.
- Pâte raffinée et linters.
- Non stériles, conditionnés en vrac.
- Convient à la clarification, la préparation d'échantillons analytiques et l'analyse des particules.
Specifications
65 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
3 hw | |
0,14 mm |
Disque | |
20 s | |
100 / boîte |