Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, grade 3 m/N, format disque
Les papiers qualitatifs/techniques, lisses de grade3 m/N, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses techniques lorsque le filtrage rapide moyen est souhaitable.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-305-320
Informations supplémentaires : Poids : 0.52300kg
Code produit. 15962910
  • 57.50€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Fabriqué en pâte raffinée et linters
  • Filtrage moyen rapide
  • Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
65 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
30 s
100 / boîte
320 mm
Disque
7 à 10 μm
3 m/N
0,14 mm