Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, grade 3 m/N, format disque
Les papiers qualitatifs/techniques, lisses de grade3 m/N, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™, sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses techniques lorsque le filtrage rapide moyen est souhaitable.
8.80€ - 57.50€
Spécification
Poids de base | 65 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 7 à 10 μm |
Vitesse de filtration | 30 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-055 |
55 mm |
8.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-070 |
70 mm |
8.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15942910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-090 |
90 mm |
9.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15952910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-230 |
230 mm |
25.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-320 |
320 mm |
57.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et linters
- Filtrage moyen rapide
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
65 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
30 s | |
100 / boîte |
Disque | |
7 à 10 μm | |
3 m/N | |
0,14 mm |