Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs/techniques, lisses, pliés, de grade 3 m/N
Les papiers qualitatifs/techniques, lisses, pliés, de grade3 m/N de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses techniques lorsque le filtrage rapide moyen est souhaitable.
57.20€ - 101.00€
Spécification
Poids de base | 65 g/m2 |
---|---|
Format | Plié |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 7 à 10 μm |
Vitesse de filtration | 30 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-305-110 |
110 mm |
57.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-305-230 |
230 mm |
70.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15972990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-305-320 |
320 mm |
101.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en pâte raffinée et linters
- Filtrage moyen rapide
- Non stériles et conditionnés en vrac
Spécification
65 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
30 s | |
100 / boîte |
Plié | |
7 à 10 μm | |
3 m/N | |
0,14 mm |