Learn More
Adaptateur pour tête fixe en verre borosilicaté Quickfit™
Raccordement d’un flacon avec condenseur dans un assemblage de distillation. L’adaptateur pour tête fixe QuickFit™ est également conçu pour recevoir un thermomètre.
Marque: Quickfit SH4/55
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.12000kg
Description
Raccordez un flacon à un condenseur dans un ensemble de distillation.L'adaptateur pour tête fixe QuickFit™ est également conçu pour recevoir un thermomètre.
- Used in distillation assemblies for connecting flasks to condenser
- Upper socket designed to accept thermometer either via cone/screw thread adapter or thermometer pocket
Spécification
Connecting flask and condenser | |
Still Head Adapter | |
Borosilicate Glass | |
Cone size: 34/35 (flask), 34/35 (condenser); Socket Size: 14/23 |