Learn More
Flacon de réaction à col large en verre borosilicaté Pyres Labware™ Quickfit™
Fabriqué en verre borosilicaté. Le col large du flacon de réaction à col large en verre borosilicaté Pyrex Labware™ Quickfit™ permet l’incorporation facile des pales d’agitateur et l’élimination facile des résidus solides.
90.95€ - 935.00€
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
10696675
|
Quickfit
FR250F |
250 ml | 90 mm |
90.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11351975
|
Quickfit
FR500F |
500 ml | 115 mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15557900
|
Quickfit
FR700F |
700 ml | 135 mm |
935.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10302230
|
Quickfit
FR1LF |
1000 ml | 155 mm |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11311955
|
Quickfit
FR2LF |
2000 ml | 185 mm |
158.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11351965
|
Quickfit
FR3LF |
3000 ml | 210 mm |
178.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11971279
|
Quickfit
FR10LF |
10 l | 320 mm |
347.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11911289
|
Quickfit
FR20LF |
20 l | 380 mm |
411.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15547890
|
Quickfit
FR4LF |
4 l | 225 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15547900
|
Quickfit
FR6LF |
6 l | 260 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
En verre borosilicaté
- Avec un joint à bride plate Quickfit™ à grand diamètre
- Pour une utilisation avec des couvercles dépolis plats et des clips de montage Quickfit™
- Le col large permet d’intégrer facilement les pales d’agitateur et d’éliminer facilement les résidus solides
Specifications
Sphérique |