Learn More
Entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis. L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
Marque: Quickfit SF3A33
106.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.12420kg
Description
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis.L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
- Entonnoir Büchner avec disque en verre fritté
- Construction en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
- Cône en verre rodé intégré sur la tige pour une connexion aux flacons Büchner Quickfit™, etc.
Especificaciones
125 ml | |
24/29 | |
55 mm | |
16 à 40 μm |
Verre borosilicaté | |
Flacons Buchner Quickfit™ | |
Disque en verre fritté, cône en verre rond | |
Entonnoir de filtration Buchner |