Learn More
Entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis. L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
Marque: Quickfit SF3A34
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Utilisé pour remplacer le papier-filtre classique qui serait détruit par des acides et des alcalis.L’entonnoir Büchner en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
- Entonnoir Büchner avec disque en verre fritté
- Construction en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Utile pour les applications où le papier-filtre conventionnel est détruit par des acides et des alcalis
- Cône en verre rodé intégré sur la tige pour une connexion aux flacons Büchner Quickfit™, etc.
Spécification
125 mL | |
29/32 | |
55mm | |
16 to 40μm |
Borosilicate Glass | |
Bases or acids that can destroy conventional filter papers | |
Sintered glass disc, ground glass cone | |
Buchner filter funnel |