Learn More
Entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté résiste à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique. La forme conique et le disque en verre fritté éliminent le besoin de papier-filtre. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
Marque:  Quickfit SF4B32
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10440kg
Code produit. 12018483
  • 99.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.L’entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté résiste à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique.La forme conique et le disque en verre fritté éliminent le besoin de papier-filtre.Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
  • Forme conique avec disque en verre fritté
  • Résistants à la plupart des réactifs corrosifs : ammoniac, acide sulfurique, etc.
  • Avec cône en verre rodé intégré sur la tige pour une connexion aux flacons Büchner Quickfit™
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
Pour le raccordement à des flacons Quickfit™ Buchner
Disque en verre fritté
Entonnoir de filtration
19/26
30 mm
16 à 40 μm