Learn More
Entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté résiste à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique. La forme conique et le disque en verre fritté éliminent le besoin de papier-filtre. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
97.35€ - 99.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Taille du cône | 19/26 |
À utiliser avec (application) | Pour le raccordement à des flacons Quickfit™ Buchner |
Comprend | Disque en verre fritté |
Porosité | 16 à 40 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12455386
|
Quickfit
SF4A32 |
20 mm |
97.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12018483
|
Quickfit
SF4B32 |
30 mm |
99.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.L’entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté résiste à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique.La forme conique et le disque en verre fritté éliminent le besoin de papier-filtre.Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
- Forme conique avec disque en verre fritté
- Résistant à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique
- Avec cône en verre rodé intégré sur la tige pour une connexion aux flacons Büchner Quickfit™
Spécification
Verre borosilicaté | |
Pour le raccordement à des flacons Quickfit™ Buchner | |
16 à 40 μm |
19/26 | |
Disque en verre fritté | |
Entonnoir de filtration |