Learn More
Entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté résiste à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique. La forme conique et le disque en verre fritté éliminent le besoin de papier-filtre. Le cône en verre rodé intégré sur la tige se raccorde aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
Marque: Quickfit SF4A32
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04860kg
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.L’entonnoir conique en verre Quickfit™ avec disque en verre fritté résiste à la plupart des réactifs corrosifs, comme l’ammoniac et l’acide sulfurique.La forme conique et le disque en verre fritté éliminent le besoin de papier-filtre.Le cône en verre rodé intégré sur la tige se connecte aux flacons et récipients Büchner Quickfit™.
- Forme conique avec disque en verre fritté
- Résistants à la plupart des réactifs corrosifs : ammoniac, acide sulfurique, etc.
- Avec cône en verre rodé intégré sur la tige pour une connexion aux flacons Büchner Quickfit™
Spécification
Verre borosilicaté | |
Flacons Buchner Quickfit™ | |
Disque en verre fritté | |
Entonnoir de filtration |
19/26 | |
20 mm | |
16 à 40 μm |