Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
En verre borosilicaté. L’adaptateur réducteur rodé en Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
Marque:  Quickfit DA14
67.64 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04700kg
Code produit. 12418876
  • 98.35€ / 2 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
  • À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
  • Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
Spécification
Spécification
Taille du cône : 29/32
Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base
Adaptateur de réduction
Joints en verre dépoli de tailles différentes
Verre borosilicaté Pyrex
14/23