Learn More
Réducteur rodé Quickfit™
En verre borosilicaté. L’adaptateur réducteur rodé en Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
42.35€ - 236.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Joints en verre dépoli de tailles différentes |
---|---|
Comprend | Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base |
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
Type de produit | Adaptateur de réduction |
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Numéro du joint conique standard | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10203720
|
Quickfit
DA12 |
Taille du cône : 19/26 | 14/23 | Adaptateur de réduction |
53.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10520681
|
Quickfit
DA13 |
Taille du cône : 24/29 | 14/23 | Adaptateur de réduction |
53.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12634891
|
Quickfit
DA23 |
Taille du cône : 24/29 | 19/26 | Adaptateur de réduction |
58.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12418876
|
Quickfit
DA14 |
Taille du cône : 29/32 | 14/23 | Adaptateur de réduction |
98.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12520337
|
Quickfit
DA01 |
Taille du cône : 14/23 | 10/19 | Adaptateur de réduction |
53.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10765861
|
Quickfit
DA24 |
Taille du cône :29/32 | 19/26 | Adaptateur de réduction |
61.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12448876
|
Quickfit
DA25 |
Taille du cône : 34/35 | 19/26 | Adaptateur de réduction |
66.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12989253
|
Quickfit
DA35 |
Taille du cône : 34/35 | 24/29 | Adaptateur de réduction |
70.85€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12654891
|
Quickfit
DA34 |
Taille du cône :29/32 | 24/29 | Adaptateur de réduction |
118.68€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12478876
|
Quickfit
DA45 |
Taille du cône : 34/35 | 29/32 | Adaptateur de réduction |
123.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12050103
|
Quickfit
DA58 |
Taille du cône : 50/42 | 34/35 | Adaptateur de réduction |
42.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15212806
|
Quickfit
DA57 |
Taille du cône : 45/40 | 34/35 | Adaptateur de réduction |
236.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15597790
|
Quickfit
DA36 |
Taille du cône : 40/38 | 24/29 | Adaptateur de réduction |
173.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15507800
|
Quickfit
DA37 |
Taille du cône : 45/40 | 24/29 | Adaptateur de réduction |
222.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15517800
|
Quickfit
DA38 |
Taille du cône : 50/42 | 24/29 | Adaptateur de réduction |
173.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15537800
|
Quickfit
DA47 |
Taille du cône : 45/40 | 29/32 | Adaptateur de réduction |
226.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15547800
|
Quickfit
DA56 |
Taille du cône : 40/38 | 34/35 | Adaptateur de réduction |
178.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15527800
|
Quickfit
DA39 |
Cone Size: 55/44 | 24/29 | Reduction adapter |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
En verre borosilicaté.L’adaptateur de réducteur rodé Pyrex Labware™ Quickfit™ raccorde les joints en verre rodé de grande taille à ceux de plus petite taille.
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Réducteur en haut et cône de grande taille en bas
Specifications
Joints en verre dépoli de tailles différentes | |
Connecteur de petite taille en haut, cône de grande taille à la base | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Adaptateur de réduction |