Learn More
Distillateur d’eau à distillation unique Quickfit™
Le distillateur d’eau à distillation unique Quickfit™ intègre un certain nombre de fonctions opérationnelles et de sécurité qui en font le choix idéal pour votre laboratoire.
1695.00€
Spécification
Débit | 4 L/h |
---|---|
Type | Distillation unique pour distillateur d’eau |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance | 3 kW |
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15838756
|
Scilabware
QWS4/220V |
220 V |
1695.00€
1 unité |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15828756
|
Scilabware
QWS4 |
230 V |
1695.00€
1 unité |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le distillateur d’eau à distillation unique Quickfit™ intègre un certain nombre de fonctions opérationnelles et de sécurité qui en font le choix idéal pour votre laboratoire.
- Capacité de sortie de 4 L/heure d’eau distillée unique exempte de pyrogènes
- La qualité du distillat est conforme à la pharmacopée européenne pour l’eau purifiée et A.S.T.M. Type 4.
- La chaudière et le condenseur en verre Pyrex™ minimisent la contamination potentielle du distillat par l’effet de lixiviation de l’eau distillée sur les composants métalliques
- Distille pH 5,0-6,5
- Conductivité du distillat 3,0-5,0 μS/cm
- L’élément chauffant chromé de 3 kW avec 2 thermostats réglables indépendants qui protègent le distillateur en cas de défaillance de l’alimentation en eau
- Facile à nettoyer. Aucun démontage de la verrerie n’est nécessaire
- Montage mural ou sur paillasse
- Marquage CE par une agence de test indépendante
- Fourni avec un manuel d’instructions / d’utilisation
Spécification
4 L/h | |
Distillation unique pour distillateur d’eau | |
50/60 Hz | |
3 kW |