Learn More
Sartorius™ Balance analytique Quintix™
Personnalisez cette balance pour un grand nombre de tâches de mesure du poids. La balance analytique Sartorius™ Quintix™ offre une capacité de pesée de 2100 grammes avec une lisibilité des graduations jusqu’à 0,01 gramme.
2520.00€ - 4920.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O |
---|---|
Type d’affichage | Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius |
Plage d’humidité | 15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C |
Mise à niveau | Indicateur de niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage |
Matériau | Plastique ABS, aluminium moulé sous pression |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bac externe | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bac externe | Précision affichage | Modèle | Temps de stabilisation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15306821
|
Sartorius™
QUINTIX5100-1CFR |
180 mm | 1000 mg | 5100-1CFR | 1,5 s |
2520.00€
1 unité |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15141063
|
Sartorius™
QUINTIX224-1CEU |
90 mm | 0,1 mg | 224-1CEU | 2 s |
4920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15166886
|
Sartorius™
QUINTIX3102-1CFR |
180 mm | 10 mg | 3102-1CFR | 1 s |
3400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15111063
|
Sartorius™
QUINTIX313-1CEU |
120 mm | 1 mg | 313-1CEU | 1 s |
3500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15176886
|
Sartorius™
QUINTIX1102-1CFR |
180 mm | 10 mg | 1102-1CFR | 1,5 s |
2960.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15151063
|
Sartorius™
QUINTIX513-1CEU |
120 mm | 1 mg | 513-1CEU | 1 s |
4150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15106856
|
Sartorius™
QUINTIX5101-1CFR |
180 mm | 100 mg | 5101-1CFR | 1,5 s |
3030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15181063
|
Sartorius™
QUINTIX2102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 2102-1CEU | 1,5 s |
3270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15121073
|
Sartorius™
QUINTIX5100-1CEU |
180 mm | 1000 mg | 5100-1CEU | 1,5 s |
2520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15121063
|
Sartorius™
QUINTIX124-1CEU |
90 mm | 0,1 mg | 124-1CEU | 2 s |
4500.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15136856
|
Sartorius™
QUINTIX224-1CFR |
90 mm | 0,1 mg | 224-1CFR | 2 s |
4920.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15171063
|
Sartorius™
QUINTIX3102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 3102-1CEU | 1 s |
3400.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15191063
|
Sartorius™
QUINTIX1102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 1102-1CEU | 1,5 s |
2960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15156886
|
Sartorius™
QUINTIX2102-1CFR |
180 mm | 10 mg | 2102-1CFR | 1,5 s |
3270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15146886
|
Sartorius™
QUINTIX5102-1CFR |
180 mm | 10 mg | 5102-1CFR | 1 s |
4340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15126886
|
Sartorius™
QUINTIX213-1CFR |
120 mm | 1 mg | 213-1CFR | 1 s |
3270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15126856
|
Sartorius™
QUINTIX612-1CFR |
180 mm | 10 mg | 612-1CFR | 1,5 s |
2660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15101073
|
Sartorius™
QUINTIX612-1CEU |
180 mm | 10 mg | 612-1CEU | 1,5 s |
2660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15111073
|
Sartorius™
QUINTIX5101-1CEU |
180 mm | 100 mg | 5101-1CEU | 1,5 s |
3030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15131063
|
Sartorius™
QUINTIX213-1CEU |
120 mm | 1 mg | 213-1CEU | 1 s |
3270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15161063
|
Sartorius™
QUINTIX5102-1CEU |
180 mm | 10 mg | 5102-1CEU | 1 s |
4340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15116856
|
Sartorius™
QUINTIX124-1CFR |
90 mm | 0,1 mg | 124-1CFR | 2 s |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Le boîtier de base moulé sous pression garantit une pesée stable et reproductible. Le boîtier de ces balances est doté d’une finition résistante aux produits chimiques pour un nettoyage des plus faciles.Déterminez la densité relative à l’aide de l’application de densité intégrée et du crochet de pesée intégré sous la balance situé derrière la balance.
Format standard avec une variété de programmes d’application intégrés permettant de simplifier les tâches courantes :
- Basculement entre plusieurs unités de pesée
- Densité
- Pesée en pourcentage
- Pesée de contrôle
- Maintien du pic
- Comptage des pièces
- L’application Mélange vous permet de peser rapidement plusieurs composants d’une formule avec une traçabilité à 100 %
- Avec l’application Composants, vous pouvez facilement peser les composants d’une formule dans des récipients distincts et obtenir la quantité totale pesée à tout moment
- L’application Statistiques vous facilite la tâche lorsque vous devez connaître l’écart type et d’autres statistiques sur tout un groupe d’échantillons différents, mais que vous n’avez pas le temps d’effectuer les calculs requis
- L’application Conversion se charge des calculs lorsque vous devez convertir un poids en utilisant un facteur, par exemple pour calculer le poids par unité de surface
Specifications
Directive du Conseil 2009/23/CE, EN 45501:1992, et O | |
15 à 80% pour des températures allant jusqu'à 31°C | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
Balance analytique | |
216 mm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Écran tactile avec interface utilisateur graphique de Sartorius | |
Indicateur de niveau en verre avec bulle d'air pour le centrage | |
10°C à 30°C | |
Pesée, Densité, Pourcentage, Pesée de contrôle, Pic | |
360 mm | |
12 - 18 VDC Tension d'entrée | |
0,2 A |