Learn More
BUCHI Systèmes R-300 avec levage manuel - 1 000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marque: BUCHI 11SR300111VP11
Description
- Le R-300 répond aux attentes les plus élevées en matière de confort et de polyvalence.
- Sa conception modulaire permet d’étendre le Rotavapor™ R-300 à un système entièrement intégré, dans lequel chaque composant est régulé par une interface centrale.
Spécification
Levage manuel | |
1 000 ml | |
Température ambiante jusqu’à 95°C | |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
280 tr/min | |
I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) | |
Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) |