Learn More
BUCHI Systèmes R-300 avec levage manuel - 1 000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
8305.00€ - 14740.00€
Spécification
Description | Levage manuel |
---|---|
Tension | 220/240 V |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Vitesse | 280 tr/min |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante jusqu’à 95°C |
Code produit | Marque | Comprend | Type d’assemblage de la verrerie | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type d’assemblage de la verrerie | Affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15450993
|
BUCHI
11SR300111VS21 |
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
13720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15501250
|
BUCHI
11SR300111VP11 |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
12645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15511250
|
BUCHI
11SR300111VP21 |
F-308 : capacité de refroidissement 900 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
14740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15521250
|
BUCHI
11SR300111VS11 |
F-305 : capacité de refroidissement 550 W à 15°C (-10°C à +25°C) | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
11620.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15531240
|
BUCHI
11SR300111CP01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
9330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15561240
|
BUCHI
11SR300111CS01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Piège à froid (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G-LT) | I-300, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
8305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15591240
|
BUCHI
11SR300111VP01 |
Aucun refroidisseur à recirculation | Condenseur vertical (condenseur et flacon récepteur revêtus de P+G) | I-300 Pro, avec flacon de Woulff (VacuBox inclus) |
9065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Spécification
Levage manuel | |
1 000 ml | |
Température ambiante jusqu’à 95°C |
220/240 V | |
280 tr/min | |
SJ 29/32 |