Learn More
RAB11B Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | RAB11B |
|---|---|
| Clone | 1G7D6 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30236816
|
Proteintech
67780-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30234904
|
Proteintech
67780-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The RAB11B antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAB11B. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RAB11B antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
| RAB11B | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 9230 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1G7D6 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| H-YPT3; MGC133246 | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |